2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303374-1G
PC303374-5G
APOSPC303374-1GEA
348
EUR
APOSPC303374-1G
APOSPC303374-5G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₆F₄O₂ MW: 222,136 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31916391 Núm. CAS: 2387220-05-3 |