2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303378-1G PC303378-250MG
APOSPC303378-1GEA 754 EUR
APOSPC303378-1G APOSPC303378-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640049
Núm. CAS: 2386895-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III