2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303379-1G PC303379-250MG
APOSPC303379-1GEA 927 EUR
APOSPC303379-1G APOSPC303379-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640050
Núm. CAS: 2383659-72-9