2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 453 EUR
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₅ClF₄O
MW: 240,582 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31916393
Núm. CAS: 2387070-56-4