2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303382-1G PC303382-250MG
APOSPC303382-1GEA 592 EUR
APOSPC303382-1G APOSPC303382-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31916395
Núm. CAS: 2383627-27-6