2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 604 EUR
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28798408
Núm. CAS: 1509586-85-9