2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303387-1G PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA 638 EUR
APOSPC303387-1G APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄
MW: 271,049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31916396
Núm. CAS: 2091670-09-4