3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303399-1G PC303399-5G
APOSPC303399-1GEA 171 EUR
APOSPC303399-1G APOSPC303399-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide
Formula: C₉H₁₀BrF
MW: 217,078 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28794354
Núm. CAS: 1806352-21-5