3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303400-1G PC303400-5G
APOSPC303400-1GEA 77 EUR
APOSPC303400-1G APOSPC303400-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile
Formula: C₉H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28794310
Núm. CAS: 1806330-91-5