6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303403-1G PC303403-250MG
APOSPC303403-1GEA 1280 EUR
APOSPC303403-1G APOSPC303403-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₈ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640057
Núm. CAS: 2415751-58-3