6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303404-1G PC303404-250MG
APOSPC303404-1GEA 882 EUR
APOSPC303404-1G APOSPC303404-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₄Cl₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640058
Núm. CAS: 2415751-52-7