6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303405-1G PC303405-250MG
APOSPC303405-1GEA 927 EUR
APOSPC303405-1G APOSPC303405-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₆ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640059
Núm. CAS: 2415751-80-1