6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303406-1G PC303406-250MG
APOSPC303406-1GEA 975 EUR
APOSPC303406-1G APOSPC303406-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640060
Núm. CAS: 2415751-66-3