3-Fluoro-4-phenoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303408-1G PC303408-5G
APOSPC303408-1GEA 178 EUR
APOSPC303408-1G APOSPC303408-5G
3-Fluoro-4-phenoxybenzaldehyde 97%
3-Fluoro-4-phenoxybenzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117997
Núm. CAS: 887576-87-6