6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303409-1G
PC303409-250MG
APOSPC303409-1GEA
650
EUR
APOSPC303409-1G
APOSPC303409-250MG
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆ClFO₂ MW: 188,583 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24687551 Núm. CAS: 1350325-23-3 |