4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303410-1G PC303410-5G
APOSPC303410-1GEA 72.5 EUR
APOSPC303410-1G APOSPC303410-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO
MW: 287,665 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28404281
Núm. CAS: 1369254-44-3