2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
Proveedor: Apollo Scientific
PC303412-1G PC303412-5G
APOSPC303412-1GEA 186 EUR
APOSPC303412-1G APOSPC303412-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₁₀H₇F₆NO
MW: 271,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640063
Núm. CAS: 184969-54-8