1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303419-1G PC303419-250MG
APOSPC303419-1GEA 0 EUR
APOSPC303419-1G APOSPC303419-250MG
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene
Formula: C₉H₈BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12789858
Núm. CAS: 1247452-70-5