4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303421-10G PC303421-1G PC303421-5G
APOSPC303421-10GEA 416 EUR
APOSPC303421-10G APOSPC303421-1G APOSPC303421-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline
Formula: C₁₂H₈BrF₂NO
MW: 300,099 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17121998
Núm. CAS: 1483390-41-5