4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303422-1G PC303422-5G
APOSPC303422-1GEA 78.3 EUR
APOSPC303422-1G APOSPC303422-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline
Formula: C₁₃H₈BrClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640070
Núm. CAS: 2514625-32-0