5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303427-1G
PC303427-5G
APOSPC303427-1GEA
372
EUR
APOSPC303427-1G
APOSPC303427-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formula:
C₇H₆BrF₂N MW: 222.03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972476 Núm. CAS: 887585-92-4 |