5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303429-1G PC303429-5G
APOSPC303429-1GEA 209 EUR
APOSPC303429-1G APOSPC303429-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737912
Núm. CAS: 1807172-38-8