5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303430-1G PC303430-5G
APOSPC303430-1GEA 244 EUR
APOSPC303430-1G APOSPC303430-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737879
Núm. CAS: 1626337-90-3