6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (6-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC303432-1G PC303432-5G
APOSPC303432-1GEA 63.8 EUR
APOSPC303432-1G APOSPC303432-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368109
Núm. CAS: 651326-72-6