6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)acetonitrile
PC303433-1G PC303433-5G
APOSPC303433-1GEA 145 EUR
APOSPC303433-1G APOSPC303433-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrF₂N
MW: 232,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26686146
Núm. CAS: 1517576-71-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III