6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC303434-1G
APOSPC303434-1GEA 432 EUR
APOSPC303434-1G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368100
Núm. CAS: 887585-27-5