6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303435-1G PC303435-5G
APOSPC303435-1GEA 313 EUR
APOSPC303435-1G APOSPC303435-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆BrF₂N
MW: 222,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26679577
Núm. CAS: 1513330-68-1