6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 203 EUR
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18379809
Núm. CAS: 1263376-72-2