6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303437-1G PC303437-5G
APOSPC303437-1GEA 261 EUR
APOSPC303437-1G APOSPC303437-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28099964
Núm. CAS: 1502530-72-4