2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303442-1G PC303442-5G
APOSPC303442-1GEA 348 EUR
APOSPC303442-1G APOSPC303442-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₄F₃N
MW: 171,119 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640073
Núm. CAS: 1533973-82-8