2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC303443-1G PC303443-5G
APOSPC303443-1GEA 348 EUR
APOSPC303443-1G APOSPC303443-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₆F₃N
MW: 161,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26687840
Núm. CAS: 1536760-94-7