3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC303446-1G PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA 92.8 EUR
APOSPC303446-1G APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483917
Núm. CAS: 438050-05-6