3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303447-1G PC303447-5G
APOSPC303447-1GEA 203 EUR
APOSPC303447-1G APOSPC303447-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrF₂N
MW: 232.025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28383744
Núm. CAS: 1516081-14-3