3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303448-1G
APOSPC303448-1GEA 841 EUR
APOSPC303448-1G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987590
Núm. CAS: 1250443-19-6