5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303452-1G PC303452-5G
APOSPC303452-1GEA 42.2 EUR
APOSPC303452-1G APOSPC303452-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783162
Núm. CAS: 1280786-80-2