5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303453-1G PC303453-5G
APOSPC303453-1GEA 231 EUR
APOSPC303453-1G APOSPC303453-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29036608
Núm. CAS: 1514304-24-5