5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303454-1G PC303454-250MG
APOSPC303454-1GEA 667 EUR
APOSPC303454-1G APOSPC303454-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640076
Núm. CAS: 2092617-82-6