5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC303455-1G PC303455-5G
APOSPC303455-1GEA 325 EUR
APOSPC303455-1G APOSPC303455-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26686147
Núm. CAS: 1537627-12-5