5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303456-1G PC303456-5G
APOSPC303456-1GEA 0 EUR
APOSPC303456-1G APOSPC303456-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26686407
Núm. CAS: 1537364-77-4