5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303457-1G
PC303457-5G
APOSPC303457-1GEA
226
EUR
APOSPC303457-1G
APOSPC303457-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrClFO₂ MW: 253.453 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24107274 Núm. CAS: 1449008-15-4 |