5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303461-1G
PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA
308
EUR
APOSPC303461-1G
APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrClFN Pto. de fusión: 40…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28143920 Núm. CAS: 1517200-74-6 |