5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303463-1G PC303463-250MG
APOSPC303463-1GEA 667 EUR
APOSPC303463-1G APOSPC303463-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₆BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23163937
Núm. CAS: 1386459-84-2