3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303466-1G PC303466-5G PC303466-25G
APOSPC303466-1GEA 279 EUR
APOSPC303466-1G APOSPC303466-5G APOSPC303466-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32265218
Núm. CAS: 2092564-82-2