3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303469-1G PC303469-5G
APOSPC303469-1GEA 418 EUR
APOSPC303469-1G APOSPC303469-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20485012
Núm. CAS: 871325-57-4