3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303470-1G PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA 198 EUR
APOSPC303470-1G APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31382551
Núm. CAS: 2091606-48-1