3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC303471-1G PC303471-5G
APOSPC303471-1GEA 231 EUR
APOSPC303471-1G APOSPC303471-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂BrClF₄O
MW: 305,451 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32640079
Núm. CAS: 2168326-54-1