3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303474-1G PC303474-5G
APOSPC303474-1GEA 410 EUR
APOSPC303474-1G APOSPC303474-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28740796
Núm. CAS: 1262198-06-0