5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303477-1G PC303477-5G
APOSPC303477-1GEA 231 EUR
APOSPC303477-1G APOSPC303477-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28060809
Núm. CAS: 1785275-10-6