5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303478-10G PC303478-1G PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA 1350 EUR
APOSPC303478-10G APOSPC303478-1G APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28060816
Núm. CAS: 1823871-15-3