5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC303480-1G
PC303480-5G
APOSPC303480-1GEA
799
EUR
APOSPC303480-1G
APOSPC303480-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formula:
C₈H₅BrClFO₂ MW: 267,48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32640081 Núm. CAS: 1780668-50-9 |